Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM17B Protein
Código de producto. 16015890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015890 100 μg 100 microgramos
16025890 10 μg 10 microgramos
16065890 50 μg 50 microgramos
16045890 200 μg 200 microgramos
16055890 500 μg 500 microgramos
16035890 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015890
Marca: enQuireBio™ QP6792ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM17B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001161419.1
ID de gen (Entrez) 10245
Nombre TIMM17B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TIMM17B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEEYAREPCP WRIVDDCGGA FTMGVIGGGV FQAIKGFRNA PVGIRHRLRG SANAVRIRAP QIGGSFAVWG GLFSTIDCGL VRLRGKEDPW NSITSGALTG AVLAARSGPL AMVGSAMMGG ILLALIEGVG ILLTRYTAQQ FRNAPPFLED PSQLPPKDGT PAPGYPSYQQ YH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.