Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thyrotropin subunit beta Protein
Código de producto. 16006240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16006240 10 μg 10 microgramos
16046240 50 μg 50 microgramos
16096230 100 μg 100 microgramos
16026240 200 μg 200 microgramos
16036240 500 μg 500 microgramos
16016240 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16006240
Marca: enQuireBio™ QP6844ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thyrotropin subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000540.2
ID de gen (Entrez) 7252
Nombre Thyrotropin subunit beta Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TSHB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia FCIPTEYTMH IERRECAYCL TINTTICAGY CMTRDINGKL FLPKYALSQD VCTYRDFIYR TVEIPGCPLH VAPYFSYPVA LSCKCGKCNT DYSDCIHEAI KTNYCTKPQK SY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.