missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Thrombopoietin/TPO Protein, CF

Código de producto. 30306079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30306079 500 μg 500 microgramos
30306058 50 μg 50 microgramos
30306032 250 μg 250 microgramos
30306037 1 mg 1 miligramo
30306067 10 μg 10 microgramos
30306052 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30306079 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BTTPO500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. Avanzi, G. et al. (1988) Br. J. Haematol. 69:359. The ED50 for this effect is 0.0500-0.500 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_000451.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 7066
Peso molecular M.W.-theoretical: 19 kDa, M.W.-observed: 18-19 kDa, under reducing conditions.
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived human Thrombopoietin/Tpo protein Ser22-Leu195
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDF, MGDFC-mpl ligand, MKCSF, MK-CSF, ML, MPL ligand, MPLLG, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, THCYT1, THPO, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, Tpo, TPOMKCSF
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in water. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in water.
Expresión Thrombopoietin/THPO
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.