Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombopoietin / THPO Protein
Código de producto. p-7152007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15955739 2 μg 2 microgramos
15935739 10 μg 10 microgramos
15965739 500 μg 500 microgramos
15945739 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 15955739
Marca: enQuireBio™ QP52272ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000451.1
ID de gen (Entrez) 7066
Nombre Thrombopoietin / THPO Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen THPO
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the MO7e cell proliferaiton assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSPAPPACDL RVLSKLLRDS HVLHSRLSQC PEVHPLPTPV LLPAVDFSLG EWKTQMEETK AQDILGAVTL LLEGVMAARG QLGPTCLSSL LGQLSGQVRL LLGALQSLLG TQLPPQGRTT AHKDPNAIFL SFQHLLRGKV RFLMLVGGST LCVRRAPPTT AVPSRTSLVL TLNEL
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.