missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Thrombopoietin His (HEK-293) Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. Avanzi, G. et al. (1988) Br. J. Haematol. 69:359. The ED50 for this effect is 0.0500-0.500 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P40225.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| ID de gen (Entrez) | 7066 |
| Peso molecular | MolecularWeight-observed: 26-30 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Thrombopoietin/Tpo protein Ser22-Leu195, with a C-terminal 6-His tag |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDF, MGDFC-mpl ligand, MKCSF, MK-CSF, ML, MPL ligand, MPLLG, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, THCYT1, THPO, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, Tpo, TPOMKCSF |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?