Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombin Protein
Código de producto. p-7148691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
500 microgramos
15985448 500 μg 500 microgramos
15975448 1 mg 1 miligramo
15995448 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 15985448
Marca: enQuireBio™ QP10880500ug
A cDNA sequence encoding the Thrombin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Thrombin Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The specific activity was found to be 3005 NIH Units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Factor-IIa contains 50mM sodium Citrate, 0.2M NaCl and 0.1% PEG-8000 pH 6.5.