Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombin Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre | Thrombin Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The specific activity was found to be 3005 NIH Units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | The Factor-IIa contains 50mM sodium Citrate, 0.2M NaCl and 0.1% PEG-8000 pH 6.5. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?