missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein

Código de producto. 16006340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16006340 1 mg 1 miligramo
16096330 10 μg 10 microgramos
16036340 50 μg 50 microgramos
16086330 100 μg 100 microgramos
16016340 200 μg 200 microgramos
16026340 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16006340

Marca: enQuireBio™ QP6857ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin domain-containing protein 12, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_056997.1
ID de gen (Entrez) 51060
Nombre Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TXNDC12
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia HNGLGKGFGD HIHWRTLEDG KKEAAASGLP LMVIIHKSWC GACKALKPKF AESTEISELS HNFVMVNLED EEEPKDEDFS PDGGYIPRIL FLDPSGKVHP EIINENGNPS YKYFYVSAEQ VVQGMKEAQE RLTGDAFRKK HLEDEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.