Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_056997.1 |
| ID de gen (Entrez) | 51060 |
| Nombre | Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TXNDC12 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |