Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-2 / TXN2 Protein
Código de producto. 16022131
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022131 100 μg 100 microgramos
16032131 10 μg 10 microgramos
16072131 50 μg 50 microgramos
16052131 200 μg 200 microgramos
16062131 500 μg 500 microgramos
16042131 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022131
Marca: enQuireBio™ QP8009ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin-2 / TXN2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036605.2
ID de gen (Entrez) 25828
Nombre Thioredoxin-2 / TXN2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TXN2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TTFNIQDGPD FQDRVVNSET PVVVDFHAQW CGPCKILGPR LEKMVAKQHG KVVMAKVDID DHTDLAIEYE VSAVPTVLAM KNGDVVDKFV GIKDEDQLEA FLKKLIG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.