Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBI (182 Amino Acids) Protein
Código de producto. 15995439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15995439 10 μg 10 microgramos
15905449 50 μg 50 microgramos
15915449 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15995439
Marca: enQuireBio™ QP1402510ug
A cDNA sequence encoding the TGFBI (182 Amino Acids) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre TGFBI (182 Amino Acids) Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGTVMDVLKG DNRFSMLVAA IQSAGLTETL NREGVYTVFA PTNEAFRALP PRERSRLLGD AKELANILKY HIGDEILVSG GIGALVRLKS LQGDKLEVSL KNNVVSVNKE PVAEPDIMAT NGVVHVITNV LQPPANRPQE RGDELADSAL EIFKQASAFS RASQRSVRLA PVYQKLLERM KH
Tampón The TGFBI 182 a. a. recombinant Human is formulated in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.