Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBI (135 Amino Acids Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TGFBI (135 Amino Acids Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MGTVMDVLKG DNRFSMLVAA IQSAGLTETL NREGVYTVFA PTNEAFRALP PRERSRLLGD AKELANILKY HIGDEILVSG GIGALVRLKS LQGDKLEVSL KNNVVSVNKE PVAEPDIMAT NGVVHVITNV LQPPA |
| Tampón | The TGFBI recombinant Human is formulated 20mM Tris-HCl pH 8. |
| Mostrar más |