Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBI (135 Amino Acids Protein
Código de producto. 15954529
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15954529
Marca: enQuireBio™ QP13733EC1mg
A cDNA sequence encoding the TGFBI (135 Amino Acids was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre TGFBI (135 Amino Acids Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGTVMDVLKG DNRFSMLVAA IQSAGLTETL NREGVYTVFA PTNEAFRALP PRERSRLLGD AKELANILKY HIGDEILVSG GIGALVRLKS LQGDKLEVSL KNNVVSVNKE PVAEPDIMAT NGVVHVITNV LQPPA
Tampón The TGFBI recombinant Human is formulated 20mM Tris-HCl pH 8.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.