Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein
Código de producto. 18728597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18728597 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
18718717 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 5 microgramos
18717337 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18736867 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18728597 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8420B3025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein is derived from CHO. The Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10600
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 7043
Peso molecular 13kDa
Nombre TGF-beta 3
Método de preparación Reconstitute at 50μg/mL in 4mM HCl.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 9-11kDa, reducing conditions
Cantidad 25 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Ala301
Sin aditivos Carrier Protein
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Alias de gen ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.