missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein

Código de producto. 18718717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18718717 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 5 microgramos
18728597 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
18717337 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18736867 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718717 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8420B3005/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein is derived from CHO. The Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10600
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 7043
Peso molecular 13kDa
Nombre TGF-beta 3
Método de preparación Reconstitute at 50μg/mL in 4mM HCl.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 9-11kDa, reducing conditions
Cantidad 5 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Ala301
Sin aditivos Carrier Protein
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Alias de gen ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.