Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Código de producto. 18126890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18126890 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18339417 2 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 2 microgramos
18729436 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 1 miligramo
18176530 2 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 2 microgramos
18785756 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
5 options
Código de producto. 18126890
Marca: R&D Systems™ 240B010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P01137
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7040
Peso molecular M.W. (Observed): 12 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 12.8 kDa (monomer)
Nombre TGF-beta 1
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Símbolo de gen TGFB1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Purified recombinant human TGF-beta 1 is an extremely hydrophobic protein that adheres strongly to surfaces. To ensure recovery, reconstitute 2 μg vials at 20 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin. Reconstitute 10 μg or larger vials at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión TGF-beta 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.