Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) Protein
Código de producto. p-4720877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18371338 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
18360118 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 5 microgramos
18117860 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18317507 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
4 options
Código de producto. 18371338
Marca: R&D Systems™ 7754BH005
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7040
Peso molecular 12.8 kDa (monomer)
Nombre TGF-beta 1
Cantidad 5 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.