Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) Protein
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Descripción
The Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) is derived from HEK293. The Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. |
| ID de gen (Entrez) | 7040 |
| Peso molecular | 12.8 kDa (monomer) |
| Nombre | TGF-beta 1 |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Alias de gen | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |