Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFF3 / Trefoil Factor 3 Protein
Código de producto. 15952998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15952998 20 μg 20 microgramos
15972998 5 μg 5 microgramos
15942998 100 μg 100 microgramos
15962998 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15952998 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10180ec20ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human TFF3/Trefoil Factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003217.3
ID de gen (Entrez) 7033
Nombre TFF3 / Trefoil Factor 3 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen TFF3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human MCF-7 cells is less than 10 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 100 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia EEYVGLSANQ CAVPAKDRVD CGYPHVTPKE CNNRGCCFDS RIPGVPWCFK PLQEAECTF
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.