Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFAM Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TFAM Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSVLASCPK KPVSSYLRFS KEQLPIFKAQ NPDAKTTELI RRIAQRWREL PDSKKKIYQD AYRAEWQVYK EEISRFKEQL TPSQIMSLEK EIMDKHLKRK AMTKKKELTL LGKPKRPRSA YNVYVAERFQ EAKGDSPQEK LKTVKENWKN LSDSEKELYI QHAKEDETRY HNEMKSWEEQ MIEVGRKDLL RRTIKKQRKY GAEEC |
| Tampón | The TFAM protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |