Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tetratricopeptide repeat protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001269429.1 |
| ID de gen (Entrez) | 7265 |
| Nombre | Tetratricopeptide repeat protein 1 |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TTC1 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |