Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tetratricopeptide repeat protein 1
Código de producto. 16044151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16044151 200 μg 200 microgramos
16024151 10 μg 10 microgramos
16064151 50 μg 50 microgramos
16014151 100 μg 100 microgramos
16054151 500 μg 500 microgramos
16034151 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16044151
Marca: enQuireBio™ QP8348ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tetratricopeptide repeat protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001269429.1
ID de gen (Entrez) 7265
Nombre Tetratricopeptide repeat protein 1
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TTC1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia EKSENCGVPE DLLNGLKVTD TQEAECAGPP VPDPKNQHSQ SKLLRDDEAH LQEDQGEEEC FHDCSASFEE EPGADKVENK SNEDVNSSEL DEEYLIELEK NMSDEEKQKR REESTRLKEE GNEQFKKGDY IEAESSYSRA LEMCPSCFQK ERSILFSNRA AARMKQDKKE MAINDCSKAI QLNPSYIRAI LRRAELYEKT DKLDEALEDY KSILEKDPSI HQAREACMRL PKQIEERNER LKEEMLGKLK DLGNLVLRPF GLSTENFQIK QDSSTGSYSI NFVQNPNNNR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.