Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tegument protein VP16 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Tegument protein VP16 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | UL48 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His-SUMO |
| Mostrar más |