Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tax1-binding protein 1
Código de producto. 16064821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16064821 100 μg 100 microgramos
16074821 10 μg 10 microgramos
16014831 50 μg 50 microgramos
16094821 200 μg 200 microgramos
16004831 500 μg 500 microgramos
16084821 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16064821 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8476ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tax1-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001191627.1
ID de gen (Entrez) 30851
Nombre Tax1-binding protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TAX1BP3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSYIPGQPVT AVVQRVEIHK LRQGENLILG FSIGGGIDQD PSQNPFSEDK TDKGIYVTRV SEGGPAEIAG LQIGDKIMQV NGWDMTMVTH DQARKRLTKR SEEVVRLLVT RQSLQKAVQQ SMLS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.