Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TATA box-binding protein-like protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001240605.1 |
| ID de gen (Entrez) | 9519 |
| Nombre | TATA box-binding protein-like protein 1 |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TBPL1 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |