Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43 Protein
Código de producto. 16095630
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16095630
Marca: enQuireBio™ QP6761ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAR DNA-binding protein 43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031401.1
ID de gen (Entrez) 23435
Nombre TAR DNA-binding protein 43 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TARDBP
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSEYIRVTED ENDEPIEIPS EDDGTVLLST VTAQFPGACG LRYRNPVSQC MRGVRLVEGI LHAPDAGWGN LVYVVNYPKD NKRKMDETDA SSAVKVKRAV QKTSDLIVLG LPWKTTEQDL KEYFSTFGEV LMVQVKKDLK TGHSKGFGFV RFTEYETQVK VMSQRHMIDG RWCDCKLPNS KQSQDEPLRS RKVFVGRCTE DMTEDELREF FSQYGDVMDV FIPKPFRAFA FVTFADDQIA QSLCGEDLII KGISVHISNA EPKHNSNRQL ERSGRFGGNP GGFGNQGGFG NSRGGGAGLG NNQGSNMGGG MNFGAFSINP AMMAAAQAAL QSSWGMMGML ASQQNQSGPS GNNQNQGNMQ REPNQAFGSG NNSYSGSNSG AAIGWGSASN AGSGSG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.