Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43 Protein
Código de producto. 16025640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16025640 200 μg 200 microgramos
16005640 10 μg 10 microgramos
16045640 50 μg 50 microgramos
16095630 100 μg 100 microgramos
16035640 500 μg 500 microgramos
16015640 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16025640
Marca: enQuireBio™ QP6761ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAR DNA-binding protein 43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031401.1
ID de gen (Entrez) 23435
Nombre TAR DNA-binding protein 43 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TARDBP
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSEYIRVTED ENDEPIEIPS EDDGTVLLST VTAQFPGACG LRYRNPVSQC MRGVRLVEGI LHAPDAGWGN LVYVVNYPKD NKRKMDETDA SSAVKVKRAV QKTSDLIVLG LPWKTTEQDL KEYFSTFGEV LMVQVKKDLK TGHSKGFGFV RFTEYETQVK VMSQRHMIDG RWCDCKLPNS KQSQDEPLRS RKVFVGRCTE DMTEDELREF FSQYGDVMDV FIPKPFRAFA FVTFADDQIA QSLCGEDLII KGISVHISNA EPKHNSNRQL ERSGRFGGNP GGFGNQGGFG NSRGGGAGLG NNQGSNMGGG MNFGAFSINP AMMAAAQAAL QSSWGMMGML ASQQNQSGPS GNNQNQGNMQ REPNQAFGSG NNSYSGSNSG AAIGWGSASN AGSGSG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.