Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Código de producto. 16078331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16078331 100 μg 100 microgramos
16088331 10 μg 10 microgramos
16028341 50 μg 50 microgramos
16008341 200 μg 200 microgramos
16018341 500 μg 500 microgramos
16098331 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16078331
Marca: enQuireBio™ QP9449ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TALLA-1 / TSPAN7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004606.2
ID de gen (Entrez) 7102
Nombre TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TSPAN7
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RHEIKDTFLR TYTDAMQTYN GNDERSRAVD HVQRSLSCCG VQNYTNWSTS PYFLEHGIPP SCCMNETDCN PQDLHNLTVA ATKVNQKGCY DLVTSFMETN MGIIAGVAFG I
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.