Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004606.2 |
| ID de gen (Entrez) | 7102 |
| Nombre | TALLA-1 / TSPAN7 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TSPAN7 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |