Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-2 Protein
Código de producto. 16053811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16053811 100 μg 100 microgramos
16063811 10 μg 10 microgramos
16003821 50 μg 50 microgramos
16083811 200 μg 200 microgramos
16093811 500 μg 500 microgramos
16073811 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16053811
Marca: enQuireBio™ QP8291ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055874.2
ID de gen (Entrez) 83660
Nombre Talin-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TLN2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RPQKIRMLDG SVKTVMVDDS KTVGELLVTI CSRIGITNYE EYSLIQETIE EKKEEGTGTL KKDRTLLRDE RKMEKLKAKL HTDDDLNWLD HSRTFREQGV DENETLLLRR KFFYSDQNVD SRDPVQLNLL YVQARDDILN GSHPVSFEKA CEFGGFQAQI QFGPHVEHKH KPGFLDLKEF LPKEYIKQRG AEKRIFQEHK NCGEMSEIEA KVKYVKLARS LRTYGVSFFL VKEKMKGKNK LVPRLLGITK DSVMRVDEKT KEVLQEWPLT TVKRWAASPK SFTLDFGEYQ ESYYSVQTTE GEQISQLIAG YIDIILKKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.