Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-1 Protein
Código de producto. 16084951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084951 100 μg 100 microgramos
16094951 10 μg 10 microgramos
16034961 50 μg 50 microgramos
16014961 200 μg 200 microgramos
16024961 500 μg 500 microgramos
16004961 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084951
Marca: enQuireBio™ QP8498ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006280.3
ID de gen (Entrez) 7094
Nombre Talin-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TLN1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MLDGTVKTIM VDDSKTVTDM LMTICARIGI TNHDEYSLVR ELMEEKKEEI TGTLRKDKTL LRDEKKMEKL KQKLHTDDEL NWLDHGRTLR EQGVEEHETL LLRRKFFYSD QNVDSRDPVQ LNLLYVQARD DILNGSHPVS FDKACEFAGF QCQIQFGPHN EQKHKAGFLD LKDFLPKEYV KQKGERKIFQ AHKNCGQMSE IEAKVRYVKL ARSLKTYGVS FFLVKEKMKG KNKLVPRLLG ITKECVMRVD EKTKEVIQEW NLTNIKRWAA SPKSFTLDFG DYQDGYYSVQ TTEGEQIAQL IAGYIDII
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.