missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TAF5L Protein

Código de producto. p-7153589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16025620 10 μg 10 microgramos
16065620 50 μg 50 microgramos
16015620 100 μg 100 microgramos
16045620 200 μg 200 microgramos
16055620 500 μg 500 microgramos
16035620 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16025620

Marca: enQuireBio™ QP6759ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF5L, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001020418.1
ID de gen (Entrez) 27097
Nombre TAF5L Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TAF5L
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKRVRTEQIQ MAVSCYLKRR QYVDSDGPLK QGLRLSQTAE EMAANLTVQS ESGCANIVSA APCQAEPQQY EVQFGRLRNF LTDSDSQHSH EVMPLLYPLF VYLHLNLVQN SPKSTVESFY SRFHGMFLQN ASQKDVIEQL QTTQTIQDIL SNFKLRAFLD NKYVVRLQED SYNYLIRYLQ SDNNTALCKV LTLHIHLDVQ PAKRTDYQLY ASGSSSRSEN NGLEPPDMPS PILQNEAALE VLQESIKRVK DGPPSLTTIC FYAFYNTEQL LNTAEISPDS KLLAAGFDNS CIKLWSLRSK KLKSEPHQVD VSRIHLACDI LEEEV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.