Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF5L Protein
Código de producto. 16015620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015620 100 μg 100 microgramos
16025620 10 μg 10 microgramos
16065620 50 μg 50 microgramos
16045620 200 μg 200 microgramos
16055620 500 μg 500 microgramos
16035620 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015620
Marca: enQuireBio™ QP6759ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF5L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001020418.1
ID de gen (Entrez) 27097
Nombre TAF5L Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TAF5L
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKRVRTEQIQ MAVSCYLKRR QYVDSDGPLK QGLRLSQTAE EMAANLTVQS ESGCANIVSA APCQAEPQQY EVQFGRLRNF LTDSDSQHSH EVMPLLYPLF VYLHLNLVQN SPKSTVESFY SRFHGMFLQN ASQKDVIEQL QTTQTIQDIL SNFKLRAFLD NKYVVRLQED SYNYLIRYLQ SDNNTALCKV LTLHIHLDVQ PAKRTDYQLY ASGSSSRSEN NGLEPPDMPS PILQNEAALE VLQESIKRVK DGPPSLTTIC FYAFYNTEQL LNTAEISPDS KLLAAGFDNS CIKLWSLRSK KLKSEPHQVD VSRIHLACDI LEEEV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.