missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TACI Protein

Código de producto. 15904369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15904369 5 μg 5 microgramos
15994359 20 μg 20 microgramos
15984359 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15904369

Marca: enQuireBio™ QP136815ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the TACI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 23495
Nombre TACI Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen TACI
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGLGRS RRGGRSRVDQ EERFPQGLWT GVAMRSCPEE QYWDPLLGTC MSCKTICNHQ SQRTCAAFCR SLSCRKEQGK FYDHLLRDCI SCASICGQHP KQCAYFCENK LRSPVNLPPE LRRQRSGEVE NNSDNSGRYQ GLEHRGSEAS PALPGLKLSA DQVALVYS
Tampón The TACI solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.