Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | T-cell receptor alpha chain C region Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TRAC |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |