Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYT5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SYT5 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGRLQYS LDYDFQSGQL LVGILQAMGL AALDLGGSSD PYVRVYLLPD KRRRYETKVH RQTLNPHFGE TFAFKVPYVE LGGRVLVMAV YDFDRFSRND AIGEVRVPMS SVDLGRPVQA WRELQAAPRE EQEKLGDICF SLRYVPTAGK LTVIVLEAKN LKKMDVGGLS DPYVKVHLLQ GGKKVRKKKT TIKKNTLNPY YNEAFSFEVP CDQVQKVQVE LTVLDYDKLG KNEAIGRVAV GAAAGGAGLR HWADMLANPR RPIAQWHSLR PPDRVRLLPA P |
| Tampón | SYT5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) containing 40% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM DTT. |
| Mostrar más |