Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syndecan-4 / SDC4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002990.2 |
| ID de gen (Entrez) | 6385 |
| Nombre | Syndecan-4 / SDC4 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SDC4 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |