Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syndecan-4 / SDC4 Protein
Código de producto. 16007440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007440 10 μg 10 microgramos
16047440 50 μg 50 microgramos
16097430 100 μg 100 microgramos
16027440 200 μg 200 microgramos
16037440 500 μg 500 microgramos
16017440 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16007440
Marca: enQuireBio™ QP712310ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syndecan-4 / SDC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002990.2
ID de gen (Entrez) 6385
Nombre Syndecan-4 / SDC4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDC4
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ESIRETEVID PQDLLEGRYF SGALPDDEDV VGPGQESDDF ELSGSGDLDD LEDSMIGPEV VHPLVPLDNH IPERAGSGSQ VPTEPKKLEE NEVIPKRISP VEESEDVSNK VSMSSTVQGS NIFERTE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.