Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Código de producto. 16024850
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024850
Marca: enQuireBio™ QP6655ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syndecan-1 / SDC1 / CD138, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001006947.1
ID de gen (Entrez) 6382
Nombre Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDC1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QIVATNLPPE DQDGSGDDSD NFSGSGAGAL QDITLSQQTP STWKDTQLLT AIPTSPEPTG LEATAASTST LPAGEGPKEG EAVVLPEVEP GLTAREQEAT PRPRETTQLP TTHLASTTTA TTAQEPATSH PHRDMQPGHH ETSTPAGPSQ ADLHTPHTED GGPSATERAA EDGASSQLPA AEGSGEQDFT FETSGENTAV VAVEPDRRNQ SPVDQGATGA SQGLLDRKEV LG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.