Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syncytin-1 Protein
Código de producto. 16023501
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16023501
Marca: enQuireBio™ QP8241ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syncytin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001124397.1
ID de gen (Entrez) 30816
Nombre Syncytin-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ERVW-1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APPPCRCMTS SSPYQEFLWR MQRPGNIDAP SYRSLSKGTP TFTAHTHMPR NCYHSATLCM HANTHYWTGK MINPSCPGGL GVTVCWTYFT QTGMSDGGGV QDQAREKHVK EVISQLTRVH GTSSPYKGLD LSKLHETLRT HTRLVSLFNT TLTGLHEVSA QNPTNCWICL PLNFRPYVSI PVPEQWNNFS TEINTTSVLV GPLVSNLEIT HTSNLTCVKF SNTTYTTNSQ CIRWVTPPTQ IVCLPSGIFF VCGTSAYRCL NGSSESMCFL SFLVPPMTIY TEQDLYSYVI SKPRNKRVPI LPFVIGAGVL GALGTGIGGI TTSTQFYYKL SQELNGDMER VADSLVTLQD QLNSLAAVVL QNRRALDLLT AERGGTCLFL GEECCYYVNQ SGIVTEKVKE IRDRIQRRAE ELRNTGPWGL LSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.