Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syncytin-1 Protein
Código de producto. p-7154918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013501 10 μg 10 microgramos
16053501 50 μg 50 microgramos
16003501 100 μg 100 microgramos
16033501 200 μg 200 microgramos
16043501 500 μg 500 microgramos
16023501 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013501
Marca: enQuireBio™ QP8241ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syncytin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001124397.1
ID de gen (Entrez) 30816
Nombre Syncytin-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ERVW-1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APPPCRCMTS SSPYQEFLWR MQRPGNIDAP SYRSLSKGTP TFTAHTHMPR NCYHSATLCM HANTHYWTGK MINPSCPGGL GVTVCWTYFT QTGMSDGGGV QDQAREKHVK EVISQLTRVH GTSSPYKGLD LSKLHETLRT HTRLVSLFNT TLTGLHEVSA QNPTNCWICL PLNFRPYVSI PVPEQWNNFS TEINTTSVLV GPLVSNLEIT HTSNLTCVKF SNTTYTTNSQ CIRWVTPPTQ IVCLPSGIFF VCGTSAYRCL NGSSESMCFL SFLVPPMTIY TEQDLYSYVI SKPRNKRVPI LPFVIGAGVL GALGTGIGGI TTSTQFYYKL SQELNGDMER VADSLVTLQD QLNSLAAVVL QNRRALDLLT AERGGTCLFL GEECCYYVNQ SGIVTEKVKE IRDRIQRRAE ELRNTGPWGL LSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.