Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Synapsin-1 Protein
Código de producto. 16045590
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16045590
Marca: enQuireBio™ QP6754ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Synapsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_008881.2
ID de gen (Entrez) 6853
Nombre Synapsin-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SYN1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SRVLLVIDEP HTDWAKYFKG KKIHGEIDIK VEQAEFSDLN LVAHANGGFS VDMEVLRNGV KVVRSLKPDF VLIRQHAFSM ARNGDYRSLV IGLQYAGIPS VNSLHSVYNF CDKPWVFAQM VRLHKKLGTE EFPLIDQTFY PNHKEMLSST TYPVVVKMGH AHSGMGKVKV DNQHDFQDIA SVVALTKTYA TAEPFIDAKY DVRVQKIGQN YKAYMRTSVS GNWKTNTGSA MLEQIAMSDR YKLWVDTCSE IFGGLDICAV EALHGKDGRD HIIEVVGSSM PLIGDHQDED KQLIVELVVN KMAQALPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90.5% as determined by SDS-PAGE.