missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Synapsin-1 Protein

Código de producto. 16035590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16035590 1 mg 1 miligramo
16025590 10 μg 10 microgramos
16065590 50 μg 50 microgramos
16015590 100 μg 100 microgramos
16045590 200 μg 200 microgramos
16055590 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16035590

Marca: enQuireBio™ QP6754ye1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Synapsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_008881.2
ID de gen (Entrez) 6853
Nombre Synapsin-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SYN1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SRVLLVIDEP HTDWAKYFKG KKIHGEIDIK VEQAEFSDLN LVAHANGGFS VDMEVLRNGV KVVRSLKPDF VLIRQHAFSM ARNGDYRSLV IGLQYAGIPS VNSLHSVYNF CDKPWVFAQM VRLHKKLGTE EFPLIDQTFY PNHKEMLSST TYPVVVKMGH AHSGMGKVKV DNQHDFQDIA SVVALTKTYA TAEPFIDAKY DVRVQKIGQN YKAYMRTSVS GNWKTNTGSA MLEQIAMSDR YKLWVDTCSE IFGGLDICAV EALHGKDGRD HIIEVVGSSM PLIGDHQDED KQLIVELVVN KMAQALPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90.5% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.