Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Synapsin-1 Protein
Código de producto. 16015590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015590 100 μg 100 microgramos
16025590 10 μg 10 microgramos
16065590 50 μg 50 microgramos
16045590 200 μg 200 microgramos
16055590 500 μg 500 microgramos
16035590 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015590
Marca: enQuireBio™ QP6754ye100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Synapsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_008881.2
ID de gen (Entrez) 6853
Nombre Synapsin-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SYN1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SRVLLVIDEP HTDWAKYFKG KKIHGEIDIK VEQAEFSDLN LVAHANGGFS VDMEVLRNGV KVVRSLKPDF VLIRQHAFSM ARNGDYRSLV IGLQYAGIPS VNSLHSVYNF CDKPWVFAQM VRLHKKLGTE EFPLIDQTFY PNHKEMLSST TYPVVVKMGH AHSGMGKVKV DNQHDFQDIA SVVALTKTYA TAEPFIDAKY DVRVQKIGQN YKAYMRTSVS GNWKTNTGSA MLEQIAMSDR YKLWVDTCSE IFGGLDICAV EALHGKDGRD HIIEVVGSSM PLIGDHQDED KQLIVELVVN KMAQALPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90.5% as determined by SDS-PAGE.