Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYK Protein
Código de producto. p-7151560
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15954289 2 μg 2 microgramos
15944289 10 μg 10 microgramos
15934289 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15954289
Marca: enQuireBio™ QP136562ug
A cDNA sequence encoding the SYK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 6850
Nombre SYK Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen SYK
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Flag Tag
Secuencia MHHHHHHDYKDDDDKKLMASSGMADSANHLPFFFGNITREEAEDYLVQGGMSDGL YLLRQSRNYLGGFALSVAHGRKAHHYTIERELNGTYAIAGGRTHASPADLCHYHSQES DGLVCLLKKPFNRPQGVQPKTGPFEDLKENLIREYVKQTWNLQGQALEQAIISQKPQL EKLIATTAHEKMPWFHGKISREESEQIVLIGSKTNGKFLIRARDNNGSYALCLLHEGKV LHYRIDKDKTGKLSIPEGKKFDTLWQLVEHYSYKADGLLRVLTVPCQKIGTQGNVNFG GRPQLPGSHPATWSAGGIISRIKSYSFPKPGHRKSSPAQGNRQESTVSFNPYEPELA PWAADKGPQREALPMDTEVYESPYADPEEIRPKEVYLDRKLLTLEDKELGSGNFGTV KKGYYQMKKVVKTVAVKILKNEANDPALKDELLAEANVMQQLDNPYIVRMIGICEAES WMLVMEMAELGPLNKYLQQNRHVKDKNIIELVHQVSMGMKYLEESNFVHRDLAARN VLLVTQHYAKISDFGLSKALRADENYYKAQTHGKWPVKWYAPECINYYKFSSKSDVW SFGVLMWEAFSYGQKPYRGMKGSEVTAMLEKGERMGCPAGCPREMYDLMNLCWT YDVENRPGFAAVELRLRNYYYDVVN
Tampón SYK protein is supplied in 50mM Tris pH 7.5, 300mM NaCl and 10% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.