Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Código de producto. 15907249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15907249 100 μg 100 microgramos
15917249 10 μg 10 microgramos
15957249 50 μg 50 microgramos
15937249 200 μg 200 microgramos
15947249 500 μg 500 microgramos
15927249 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15907249 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5719ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001012270.1
ID de gen (Entrez) 332
Nombre Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BIRC5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MGAPTLPPAW QPFLkDaHRI STFKNWPFLE GCACTPERMA EAGFIHCPTE NEPDLAQCFF CFKELEGWEP DDDPIEEHKK HSSGCAFLSV KKQFEELTLG EFLKLDRERA KNKIAKETNN KKKEFEETAK KVRRAIEQLA AMD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.