Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SURF1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SURF1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQVQRRKWKL NLIAELESRV LAEPVPLPAD PMELKNLEYR PVKVRGCFDH SKELYMMPRT MVDPVREARE GGLISSSTQS GAYVVTPFHC TDLGVTILVN RGFVPRKKVN PETRQKGQIE GEVDLIGMVR LTETRQPFVP ENNPERNHWH YRDLEAMARI TGAEPIFIDA NFQSTVPGGP IGGQTRVTLR NEHLQ |
| Tampón | The Surfeit-1 solution contains 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |