Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO2 Protein
Código de producto. 15904269
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15904269
Marca: enQuireBio™ QP1364910ug
A cDNA sequence encoding the SUMO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 6613
Nombre SUMO2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen SUMO2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MADEKPKEGV KTENNDHINL KVAGQDGSVV QFKIKRHTPL SKLMKAYCER QGLSMRQIRF RFDGQPINET DTPAQLEMED EDTIDVFQQQ TGGVY
Tampón SUMO2 at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.