Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sulfite oxidase, mitochondrial Protein
Código de producto. 16015570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015570 500 μg 500 microgramos
16085560 10 μg 10 microgramos
16025570 50 μg 50 microgramos
16075560 100 μg 100 microgramos
16005570 200 μg 200 microgramos
16095560 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015570
Marca: enQuireBio™ QP6750ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sulfite oxidase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000447.2
ID de gen (Entrez) 6821
Nombre Sulfite oxidase, mitochondrial Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SUOX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ESTHIYTKEE VSSHTSPETG IWVTLGSEVF DVTEFVDLHP GGPSKLMLAA GGPLEPFWAL YAVHNQSHVR ELLAQYKIGE LNPEDKVAPT VETSDPYADD PVRHPALKVN SQRPFNAEPP PELLTENYIT PNPIFFTRNH LPVPNLDPDT YRLHVVGAPG GQSLSLSLDD LHNFPRYEIT VTLQCAGNRR SEMTQVKEVK GLEWRTGAIS TARWAGARLC DVLAQAGHQL CETEAHVCFE GLDSDPTGTA YGASIPLARA MDPEAEVLLA YEMNGQPLPR DHGFPVRVVV PGVVGARHVK WLGRVSVQPE ESYSHWQRRD YKGFSPSVDW ETVDFDSAPS IQELPVQSAI TEPRDGETVE SGEVTIKGYA WSGGGRAVIR VDVSLDGGLT WQVAKLDGEE QRPRKAWAWR LWQLKAPVPA GQKELNIVCK AVDDGYNVQP DTVAPIWNLR GVLSNAWHRV HVYVSP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.