Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | STX3 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMKDRL EQLKAKQLTQ DDDTDAVEIA IDNTAFMDEF FSEIEETRLN IDKISEHVEE AKKLYSIILS APIPEPKTKD DLEQLTTEIK KRANNVRNKL KSMEKHIEED EVRSSADLRI RKSQHSVLSR KFVEVMTKYN EAQVDFRERS KGRIQRQLEI TGKKTTDEEL EEMLESGNPA IFTSGIIDSQ ISKQALSEIE GRHKDIVRLE SSIKELHDMF MDIAMLVENQ GEMLDNIELN VMHTVDHVEK ARDETKKAVK YQSQARKK |
| Tampón | STX3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
| Mostrar más |